Hierro (III) cloruro, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de hierro
MQ200
8.03945.0500
8.03945.1000
8.03945.9060
8.03945.9025
8.03945.0500EA
68.2
EUR
8.03945.0500
8.03945.1000
8.03945.9060
8.03945.9025
Hierro (III) cloruro, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Hierro (III) cloruro
Formula:
FeCl₃ MW: 162.21 g/mol Pto. Ebullición: 315 Pto. de fusión: 260 Densidad: 2.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011005 Núm. CAS: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8 III Índice Merck: 13,04048 |