Hierro (III) cloruro, anhydrous, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de hierro
24216.268EA
58.1
EUR
24216.268
24216.361
24216.460
Hierro (III) cloruro, anhydrous, GPR RECTAPUR®
Hierro (III) cloruro
Formula:
FeCl₃ MW: 162.21 g/mol Pto. Ebullición: 315 Pto. de fusión: 260 Densidad: 2.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011005 Núm. CAS: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8 III Índice Merck: 13,04048 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green to black, cryst. powder (NK) |
Assay | Min. 98,5% |
Insoluble matter | Max. 0,2% |
Arsenic (As) | Max. 0.001% |
Chromium (Cr) | Max. 0,05% |
Copper (Cu) | Max. 0,01% |
Manganese (Mn) | Max. 0,2% |
Nickel (Ni) | Max. 0,03% |
Lead (Pb) | Max. 0.001% |
Zinc (Zn) | Max. 0,04% |