Iridio (III) cloruro, anhidro ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 63.9%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-83-9
Molecular Formula: IrCl3
Formula Weight: 298.56
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green to brown
Melting Point: 763° dec.
Merck Reference: 14,5088
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011063
Formula:
Cl₃Ir Densidad: 5,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011063 Núm. CAS: 10025-83-9 EINECS: 233-044-6 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,5088 |