Níquel (II) cloruro, anhidro 99.99% (trace metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
378350050 378350250
ACRO378350050EA 202 EUR
ACRO378350050 ACRO378350250
Níquel (II) cloruro, anhidro 99.99% (trace metals basis), en polvo
Níquel (II) cloruro
Formula: Cl₂Ni
Pto. de fusión: 1001 °C
Densidad: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011142
Núm. CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06588
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric 44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities ≤100 ppm