Níquel (II) cloruro, anhidro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de níquel
14687.22
14687.36
14687.22EA
137
EUR
14687.22
14687.36
Níquel (II) cloruro, anhidro ≥99% (metals basis)
Níquel (II) cloruro
Purity: 99%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Powder
Density: 3.55
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formula:
Cl₂Ni Pto. de fusión: 1001 °C Densidad: 3,55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011142 Núm. CAS: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6505 |