Níquel (II) cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de níquel
Ampuled under argon
35713.06
35713.14
35713.22
35713.06EA
172
EUR
35713.06
35713.14
35713.22
Níquel (II) cloruro, ultra seco ≥99.9% (metals basis)
Níquel (II) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: NiCl2
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.55
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formula:
Cl₂Ni MW: 129.6 g/mol Pto. de fusión: 1001 °C Densidad: 3.55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011142 Núm. CAS: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,6505 |