Níquel (II) cloruro, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de níquel
B22085.14 B22085.22 B22085.36
B22085.14EA 36.5 EUR
B22085.14 B22085.22 B22085.36
Níquel (II) cloruro, anhidro 98%
Níquel (II) cloruro
Purity: 98% CAS No.: 7718-54-9 Molecular Formula: Cl2Ni Formula Weight: 129.60 Odour: Odourless Melting Point: 1001° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011142
Formula: Cl₂Ni
MW: 129.6 g/mol
Pto. de fusión: 1001 °C
Densidad: 3.55
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011142
Núm. CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,6505