Paladio (II) cloruro (59% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de paladio
195200010 195200050 195200250
ACRO195200010EA 240 EUR
ACRO195200010 ACRO195200050 ACRO195200250
Paladio (II) cloruro (59% Pd)
Paladio (II) cloruro
Formula: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Pto. de fusión: 678…680 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003558
Núm. CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,07058
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown Powder
Assay 59 to 60 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤15 ppm
Magnesium (Mg) ≤15 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤30 ppm