Paladio (II) cloruro 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
369670010 369670050 369670250
ACRO369670010EA 240 EUR
ACRO369670010 ACRO369670050 ACRO369670250
Paladio (II) cloruro 99.999% (trace metals basis)
Paladio (II) cloruro
Formula: PdCl₂
MW: 177,33 g/mol
Pto. de fusión: 678…680 °C (desc.)
Densidad: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003558
Núm. CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,07058
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Assay 59 to 61 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤0.001 %