Paladio (II) cloruro (≥59,0% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11034.04
11034.09
11034.18
11034.22
11034.30
11034.02
11034.04EA
449
EUR
11034.04
11034.09
11034.18
11034.22
11034.30
11034.02
Paladio (II) cloruro (≥59,0% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Paladio (II) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7647-10-1
Molecular Formula: PdCl2
Formula Weight: 177.31
Physical Form: Crystalline
Density: 4.0
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 675° dec.
Solubility: Soluble in dilute mineral acids, aqueous metal halides
Merck Reference: 14,6990
MDL No.: MFCD00003558
Catalyst precursor
Formula:
PdCl₂ Pto. de fusión: 675 °C (desc.) Densidad: 4,0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003558 Núm. CAS: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,6990 |