Paladio (II) cloruro (≥59,5% Pd) ≥99.999% (metals basis) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dicloruro de paladio
43085.03
43085.06
43085.14
43085.03EA
225
EUR
43085.03
43085.06
43085.14
Paladio (II) cloruro (≥59,5% Pd) ≥99.999% (metals basis) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Paladio (II) cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-10-1
Molecular Formula: PdCl2
Formula Weight: 177.31
Physical Form: Powder
Density: 4.0
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 675° dec.
Merck Reference: 14,6990
MDL No.: MFCD00003558
Formula:
PdCl₂ Pto. de fusión: 675 °C (desc.) Densidad: 4,0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003558 Núm. CAS: 7647-10-1 EINECS: 231-596-2 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,6990 |