Paladio (II) cloruro, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de paladio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
8.07110.0001EA 297 EUR
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
Paladio (II) cloruro, anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Paladio (II) cloruro
Formula: PdCl₂
MW: 177.33 g/mol
Pto. de fusión: 678
Densidad: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003558
Núm. CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,07058
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material