Platino (II) cloruro (≥73% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
195380010 195380050 195380250 195382500
ACRO195380010EA 205 EUR
ACRO195380010 ACRO195380050 ACRO195380250 ACRO195382500
Platino (II) cloruro (≥73% Pt)
Platino (II) cloruro
Formula: Cl₂Pt
Densidad: 6,05 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011181
Núm. CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,07687
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-green to brown Powder
Assay ≥71.8 % (Pt)