Platino (II) cloruro 99.9% (≥73% Pt) (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Platinum dichloride
11044.03
11044.06
11044.03EA
203
EUR
11044.03
11044.06
Platino (II) cloruro 99.9% (≥73% Pt) (metals basis)
Platino (II) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-65-7
Molecular Formula: Cl2Pt
Formula Weight: 266.00
Physical Form: Crystalline
Density: 5.87
Appearance: Green-brown
Melting Point: 581° dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol, ether. Soluble in HCl, NH4OH
Merck Reference: 14,7528
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00011181
Formula:
Cl₂Pt MW: 265.99 g/mol Pto. de fusión: 581 °C (desc.) Densidad: 5.87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011181 Núm. CAS: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,7528 |