Platino (II) cloruro ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 73%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43090.03
43090.06
43090.03EA
306
EUR
43090.03
43090.06
Platino (II) cloruro ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 73%, Premion®
Platino (II) cloruro
Purity: 99.99+%
CAS No.: 10025-65-7
Molecular Formula: Cl2Pt
Formula Weight: 266.00
Physical Form: Powder
Density: 5.87
Appearance: Green-brown
Melting Point: 581° dec.
Merck Reference: 14,7528
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011181
Formula:
Cl₂Pt Densidad: 5,87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011181 Núm. CAS: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,7528 |