Platino (II) cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A16549.03 A16549.06
A16549.03EA 222 EUR
A16549.03 A16549.06
Platino (II) cloruro ≥98%
Platino (II) cloruro
Purity: 98% CAS No.: 10025-65-7 Molecular Formula: Cl2Pt Formula Weight: 266.00 Melting Point: 581° dec. Merck Reference: 14,7528 MDL No.: MFCD00011181
Formula: Cl₂Pt
Pto. de fusión: 581 °C (desc.)
Densidad: 5,87
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011181
Núm. CAS: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,7528