Platino (IV) cloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de platino
195400010 195400050 195402500
ACRO195400010EA 201 EUR
ACRO195400010 ACRO195400050 ACRO195402500
Platino (IV) cloruro 99%
Platino (IV) cloruro
Formula: Cl₄Pt
MW: 336.89 g/mol
Pto. de fusión: 370
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011182
Núm. CAS: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder and/or chunks
Trace metal analysis ≤500 ppm (Sum Ru+Rh+Ir+Pd)
Calcium (Ca) ≤250 ppm
Copper (Cu) ≤25 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤25 ppm
Magnesium (Mg) ≤250 ppm
Platinum (Pt) 57.0 to 58.5 %
Silicon (Si) ≤200 ppm