Platino (IV) cloruro (≥57% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11045.03
11045.06
11045.03EA
205
EUR
11045.03
11045.06
Platino (IV) cloruro (≥57% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Platino (IV) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 13454-96-1
Molecular Formula: PtCl4
Formula Weight: 336.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.303
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 370° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011182
Formula:
Cl₄Pt Densidad: 4,303 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011182 Núm. CAS: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN: 2923 ADR: 8,III |