Platino (IV) cloruro ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 57%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetracloruro de platino
43703.03
43703.06
43703.03EA
284
EUR
43703.03
43703.06
Platino (IV) cloruro ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 57%, Premion®
Platino (IV) cloruro
Purity: 99.99+%
CAS No.: 13454-96-1
Molecular Formula: PtCl4
Formula Weight: 336.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.303
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 370° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011182
Formula:
Cl₄Pt MW: 336.89 g/mol Pto. de fusión: 370 °C (desc.) Densidad: 4.303 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011182 Núm. CAS: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN: 2923 ADR: 8 III |