Platino (IV) cloruro (57,5% Pt), anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de platino
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
8.07347.0001EA 204 EUR
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
Platino (IV) cloruro (57,5% Pt), anhidro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Platino (IV) cloruro
Formula: Cl₄Pt
MW: 336.89 g/mol
Pto. de fusión: 370
Densidad: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011182
Núm. CAS: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 587 g/l (25 °C)
Molar Mass 336.89 g/mol
Density 4.3 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)