Cloruro de rodio (III) Rh 48,6-49,2%, anhidro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Rodio (III) cloruro, Tricloruro de rodio
419105000 419100025
ACRO419105000EA 779 EUR
ACRO419105000 ACRO419100025
Cloruro de rodio (III) Rh 48,6-49,2%, anhidro
Cloruro de rodio (III)
Formula: Cl₃Rh
MW: 209,26 g/mol
Pto. Ebullición: 717 °C (730 mmHg)
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 5,38 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011204
Núm. CAS: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,08355
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules
Assay 48.6 to 49.2 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤0.001 %