Cloruro de rodio (III), anhidro ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 48.7%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Rodio (III) cloruro, Tricloruro de rodio
11815.01
11815.03
11815.06
11815.01EA
367
EUR
11815.01
11815.03
11815.06
Cloruro de rodio (III), anhidro ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 48.7%
Cloruro de rodio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10049-07-7
Molecular Formula: Cl3Rh
Formula Weight: 209.26
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8188
MDL No.: MFCD00011204
Formula:
Cl₃Rh Densidad: 5,38 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011204 Núm. CAS: 10049-07-7 EINECS: 233-165-4 Índice Merck: 14,8188 |