Cloruro de rutenio (III), anhidro 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de rutenio, Rutenio (III) cloruro
197210020 197210100 197210500
ACRO197210020EA 183 EUR
ACRO197210020 ACRO197210100 ACRO197210500
Cloruro de rutenio (III), anhidro 99.9% (trace metals basis)
Cloruro de rutenio (III)
Formula: Cl₃Ru
MW: 207,43 g/mol
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Densidad: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011208
Núm. CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08455
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %