Difluoruro de cobalto 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
311270250 311270050
ACRO311270250EA 106 EUR
ACRO311270250 ACRO311270050
Difluoruro de cobalto 99%
Difluoruro de cobalto
Formula: CoF₂
Pto. Ebullición: 1400 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1200 °C
Densidad: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010941
Núm. CAS: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02465
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink Powder
Assay ≥98.5 % (ex F)