Difluoruro de cobalto, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13074.14
13074.22
13074.14EA
81.6
EUR
13074.14
13074.22
Difluoruro de cobalto, anhidro 98%
Difluoruro de cobalto
Purity: 98%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Formula:
CoF₂ Pto. Ebullición: 1400 °C Pto. de fusión: 1200 °C Densidad: 4,46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010941 Núm. CAS: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8,III Índice Merck: 14,2440 |