Difluoruro de cobalto, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobalto (II) fluoruro
Ampuled under argon
35740.04
35740.09
35740.04EA
84.5
EUR
35740.04
35740.09
Difluoruro de cobalto, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Difluoruro de cobalto
Purity: 99.99%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Formula:
CoF₂ MW: 96.93 g/mol Pto. Ebullición: 1400 °C Pto. de fusión: 1200 Densidad: 4.46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010941 Núm. CAS: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8 III Índice Merck: 14,2440 |