Trifluoruro de cobalto ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobalto (III) fluoruro
11490.14
11490.22
11490.14EA
99.3
EUR
11490.14
11490.22
Trifluoruro de cobalto ≥99%
Trifluoruro de cobalto
Purity: 99%
CAS No.: 10026-18-3
Molecular Formula: CoF3
Formula Weight: 115.93
Physical Form: Powder
Density: 3.88
Merck Reference: 14,2430
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00010942
Formula:
CoF₃ MW: 115.93 g/mol Pto. de fusión: 927 Densidad: 3.88 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010942 Núm. CAS: 10026-18-3 EINECS: 233-062-4 UN: 3085 ADR: 5.1 III Índice Merck: 12,02491 |