Níquel (II) fluoruro, anhidro 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Difluoruro de níquel
13067.09
13067.18
13067.09EA
115
EUR
13067.09
13067.18
Níquel (II) fluoruro, anhidro 97%
Níquel (II) fluoruro
Purity: 97%
CAS No.: 10028-18-9
Molecular Formula: NiF2
Formula Weight: 96.71
Physical Form: Crystalline
Density: 4.72
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Solubility: Slightly soluble in water
Merck Reference: 14,6508
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016263
Formula:
F₂Ni Pto. de fusión: 1360…1380 °C Densidad: 4,72 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016263 Núm. CAS: 10028-18-9 EINECS: 233-071-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6508 |