Diioduro de cobalto, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35730.03
35730.06
35730.03EA
150
EUR
35730.03
35730.06
Diioduro de cobalto, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Diioduro de cobalto
Purity: 99.999%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.584
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 515° vac.
Boiling Point: 570° vac.
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Formula:
CoI₂ Pto. Ebullición: 570 °C (in vacuum) Pto. de fusión: 515 °C vac, Densidad: 5,584 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016030 Núm. CAS: 15238-00-3 EINECS: 239-283-2 Índice Merck: 14,2443 |