Diioduro de níquel, anhidro ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
22893.06
22893.14
22893.06EA
63.7
EUR
22893.06
22893.14
Diioduro de níquel, anhidro ≥99.5% (metals basis)
Diioduro de níquel
Purity: 99.5%
CAS No.: 13462-90-3
Molecular Formula: NiI2
Formula Weight: 312.51
Physical Form: -8 Mesh
Density: 5.834
Melting Point: 797°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016264
Formula:
I₂Ni Pto. de fusión: 797 °C Densidad: 5,834 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016264 Núm. CAS: 13462-90-3 EINECS: 236-666-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 12,06594 |