Paladio (II) ioduro (≥28% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11881.04
11881.09
11881.04EA
216
EUR
11881.04
11881.09
Paladio (II) ioduro (≥28% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Paladio (II) ioduro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7790-38-7
Molecular Formula: PdI2
Formula Weight: 360.23
Physical Form: Powder
Density: 6.003
Appearance: Black
Melting Point: 350° dec.
MDL No.: MFCD00011171
Formula:
I₂Pd Densidad: 6,003 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011171 Núm. CAS: 7790-38-7 EINECS: 232-203-7 |