Platino (II) ioduro ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diioduro de platino
12170.01 12170.03 12170.06
12170.01EA 73 EUR
12170.01 12170.03 12170.06
Platino (II) ioduro ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Platino (II) ioduro
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-39-8 Molecular Formula: PtI2 Formula Weight: 448.90 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011183
Formula: I₂Pt
MW: 448.89 g/mol
Pto. de fusión: 325 °C (desc.)
Densidad: 6.403 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011183
Núm. CAS: 7790-39-8
EINECS: 232-204-2
Índice Merck: 12,07688