Paladio (II) ioduro ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 29%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
43084.09
43084.04
43084.09EA
1080
EUR
43084.09
43084.04
Paladio (II) ioduro ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 29%, Premion®
Paladio (II) ioduro
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-38-7
Molecular Formula: PdI2
Formula Weight: 360.23
Physical Form: Powder
Density: 6.003
Appearance: Black
Melting Point: 350° dec.
MDL No.: MFCD00011171
Formula:
I₂Pd MW: 360.23 g/mol Pto. de fusión: 350 °C (desc.) Densidad: 6.003 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011171 Núm. CAS: 7790-38-7 EINECS: 232-203-7 |