Óxido de cobalto , Co >74% -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de cobalto (II)
379200100 379201000
ACRO379200100EA 59.3 EUR
ACRO379200100 ACRO379201000
Óxido de cobalto , Co >74% -325 mesh
Óxido de cobalto
Formula: CoO
Pto. de fusión: 1785 °C
Densidad: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016031
Núm. CAS: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,02507
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co