Óxido de cobalto ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Óxido de cobalto (II)
23141.14
23141.22
AB204251.0025
23141.14EA
116
EUR
23141.14
23141.22
ABCRAB204251.0025
Óxido de cobalto ≥95%
Óxido de cobalto
Purity: 95%
CAS No.: 1307-96-6
Molecular Formula: CoO
Formula Weight: 74.93
Physical Form: Powder
Density: 6.45
Appearance: Black-green
Melting Point: 1935°
Solubility: Soluble in acids or alkalies. Insoluble in water
Merck Reference: 14,2446
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00016031
Pigments, glass Colouring, semiconductors
Formula:
CoO MW: 74.93 g/mol Pto. de fusión: 1935 °C Densidad: 6.45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016031 Núm. CAS: 1307-96-6 EINECS: 215-154-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,02507 |