Cobalto óxido ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10695.09 10695.18
10695.09EA 147 EUR
10695.09 10695.18
Cobalto óxido ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Cobalto óxido
Purity: 99.9985% CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Physical Form: Powder Density: 6.11 Appearance: Black Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formula: Co₃O₄
Pto. de fusión: 900 °C (desc.)
Densidad: 6,11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010939
Núm. CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,2429