Cobalto óxido 99,7 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetraóxido de tricobalto
40184.36
40184.22
40184.A4
40184.14
40184.36EA
474
EUR
40184.36
40184.22
40184.A4
40184.14
Cobalto óxido 99,7 Metals basis
Cobalto óxido
Purity: 99.7%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: -400 Mesh Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Solubility: Soluble in acids and alkalies
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Enamels, semiconductors, grinding wheels
Formula:
Co₃O₄ MW: 240.8 g/mol Pto. de fusión: 900 °C (desc.) Densidad: 6.11 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010939 Núm. CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2429 |