Cobalto óxido ≥99% (metals basis), nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetraóxido de tricobalto
44661.14
44661.22
44661.36
44661.14EA
89.2
EUR
44661.14
44661.22
44661.36
Cobalto óxido ≥99% (metals basis), nanopolvo
Cobalto óxido
Purity: 99%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: 50-80nm APS Powder, S.A. 10m2/g
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Formula:
Co₃O₄ Pto. de fusión: 900 °C (desc.) Densidad: 6,11 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010939 Núm. CAS: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2429 |