Cobalto óxido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetraóxido de tricobalto
A16121.0B A16121.18 A16121.30
A16121.0BEA 402 EUR
A16121.0B A16121.18 A16121.30
Cobalto óxido
Cobalto óxido
CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formula: Co₃O₄
MW: 240.8 g/mol
Pto. de fusión: 900 °C (desc.)
Densidad: 6.11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010939
Núm. CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02454