Hierro (III) óxido 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
193260100 193260500 193262500
ACRO193260100EA 89.6 EUR
ACRO193260100 ACRO193260500 ACRO193262500
Hierro (III) óxido 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
Hierro (III) óxido
Formula: Fe₂O₃
Pto. de fusión: 1538 °C (desc.)
Densidad: 5,24 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011008
Núm. CAS: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Índice Merck: 13,04058
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to rust brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %