Hierro (III) óxido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
10716.14
10716.22
10716.14EA
185
EUR
10716.14
10716.22
Hierro (III) óxido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Hierro (III) óxido
Purity: 99.998%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: Powder
Density: 5.24
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
Merck Reference: 14,4028
MDL No.: MFCD00011008
Formula:
Fe₂O₃ MW: 159,69 g/mol Pto. de fusión: 1565 °C Densidad: 5,24 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011008 Núm. CAS: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Índice Merck: 14,4028 |
Resultados test especificaciones
Total Metal Impurities | 0.002% max |