Hierro (III) óxido 98 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Óxido de hierro (III), Trióxido de dihierro
12375.A1
12375.A7
12375.C4
12375.A1EA
66.9
EUR
12375.A1
12375.A7
12375.C4
Hierro (III) óxido 98 Metals basis
Hierro (III) óxido
Purity: 98%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.24
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
Merck Reference: 14,4028
MDL No.: MFCD00011008
Formula:
Fe₂O₃ MW: 159.69 g/mol Pto. de fusión: 1565 °C Densidad: 5.24 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011008 Núm. CAS: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Índice Merck: 14,4028 |