Iridio (IV) óxido ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 84.5%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43396.06
43396.03
43396.06EA
3410
EUR
43396.06
43396.03
Iridio (IV) óxido ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 84.5%, Premion®
Iridio (IV) óxido
Purity: 99.99%
CAS No.: 12030-49-8
Molecular Formula: IrO2
Formula Weight: 224.20
Physical Form: Powder
Density: 11.7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011065
Formula:
IrO₂ Pto. Ebullición: –27 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –102 °C Densidad: 11,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011065 Núm. CAS: 12030-49-8 EINECS: 234-743-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II |