Iridio (IV) óxido 99%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dióxido de iridio
A17849.03 A17849.06
A17849.03EA 793 EUR
A17849.03 A17849.06
Iridio (IV) óxido 99%, en polvo
Iridio (IV) óxido
Purity: 99% CAS No.: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Formula Weight: 224.20 Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011065
Formula: IrO₂
Pto. Ebullición: –27 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –102 °C
Densidad: 11,7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011065
Núm. CAS: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II