Níquel (II) óxido 97%, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de níquel, Monóxido de níquel, Bunsenita
415585000 415581000
ACRO415585000EA 200 EUR
ACRO415585000 ACRO415581000
Níquel (II) óxido 97%, en polvo
Níquel (II) óxido
Formula: NiO
Pto. de fusión: 1960 °C
Densidad: 4,6 to 6.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011145
Núm. CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %