Níquel (II) óxido ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Óxido de níquel, Monóxido de níquel, Bunsenita
12359.18
12359.30
12359.18EA
65
EUR
12359.18
12359.30
Níquel (II) óxido ≥99% (metals basis)
Níquel (II) óxido
Purity: 99%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 6.67
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formula:
NiO MW: 74,69 g/mol Pto. de fusión: 1984 °C Densidad: 6,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011145 Núm. CAS: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Índice Merck: 14,6512 |