Níquel (II) óxido, Technipur®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Óxido de níquel, Monóxido de níquel, Bunsenita
1.00782.1000 1.00782.9025
1.00782.1000EA 175 EUR
1.00782.1000 1.00782.9025
Níquel (II) óxido, Technipur®
Níquel (II) óxido
Formula: NiO
Pto. de fusión: 1990 °C
Densidad: 4,6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011145
Núm. CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7