Níquel (II) óxido, verde (≥78.5% Ni)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de níquel, Monóxido de níquel, Bunsenita
45094.A1 45094.30
45094.A1EA 367 EUR
45094.A1 45094.30
Níquel (II) óxido, verde (≥78.5% Ni)
Níquel (II) óxido
CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: -400 Mesh Powder Density: 6.67 Odour: Odourless Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Formula: NiO
MW: 74.69 g/mol
Pto. de fusión: 1984 °C
Densidad: 6.67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011145
Núm. CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Índice Merck: 14,6512