Níquel (II) óxido, negro 76% Ni
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de níquel, Monóxido de níquel, Bunsenita
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 35.1 EUR
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Níquel (II) óxido, negro 76% Ni
Níquel (II) óxido
Formula: NiO
Pto. de fusión: 1960 °C
Densidad: 6,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011145
Núm. CAS: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Índice Merck: 13,06540
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)