Níquel (II) óxido, negro (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Óxido de níquel, Monóxido de níquel, Bunsenita
87302.30
87302.A1
87302.30EA
119
EUR
87302.30
87302.A1
Níquel (II) óxido, negro (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Níquel (II) óxido
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: Powder
Density: 6.67
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formula:
NiO MW: 74.69 g/mol Pto. de fusión: 1984 °C Densidad: 6.67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011145 Núm. CAS: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Índice Merck: 14,6512 |